Drukuj

Eter naftowy, 40…60 °C, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

413846904.0500 413846904.1000 413846904.2500 413846904.5000 413846904.9010
CHMP413846904.0500EA 43.5 PLN
CHMP413846904.0500 CHMP413846904.1000 CHMP413846904.2500 CHMP413846904.5000 CHMP413846904.9010
Eter naftowy, 40…60 °C, czysty
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR