Drukuj

Eter naftowy, 40…60 °C, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

113846900.1000 113846900.0100 113846900.0250 113846900.0500 113846900.2500 113846900.5000 113846900.9010
CHMP113846900.1000EA 81.9 PLN
CHMP113846900.1000 CHMP113846900.0100 CHMP113846900.0250 CHMP113846900.0500 CHMP113846900.2500 CHMP113846900.5000 CHMP113846900.9010
Eter naftowy, 40…60 °C, czysty reagent analityczny
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR