Drukuj

stearynian sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt

428083700.0500 428083700.1000
CHMP428083700.0500EA 120 PLN
CHMP428083700.0500 CHMP428083700.1000
stearynian sodu, pure
stearynian sodu
Formuła: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Temp. topnienia: 288
Gęstość: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036404
Numer CAS: 822-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-490-5

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR