Drukuj

stearynian sodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt

118083700.0100 118083700.0250 118083700.0500 118083700.1000
CHMP118083700.0100EA 60.8 PLN
CHMP118083700.0100 CHMP118083700.0250 CHMP118083700.0500 CHMP118083700.1000
stearynian sodu, pure analytical reagent
stearynian sodu
Formuła: C₁₈H₃₅NaO₂
Temp. topnienia: 288 °C
Gęstość: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036404
Numer CAS: 822-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-490-5

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR