Drukuj

siarczan niklu (II) heksahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

116751602.0100 116751602.0250 116751602.0500 116751602.1000 116751602.9010 116751602.0010
CHMP116751602.0100EA 60.2 PLN
CHMP116751602.0100 CHMP116751602.0250 CHMP116751602.0500 CHMP116751602.1000 CHMP116751602.9010 CHMP116751602.0010
siarczan niklu (II) heksahydrat, czysty reagent analityczny
siarczan niklu (II) heksahydrat
Formuła: NiO₄S·7H₂O
Temp. topnienia: 99 °C
Gęstość: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149814
Numer CAS: 10101-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR