Drukuj

Diazotan niklu heksahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

426743603.1000 426743603.0250 426743603.0500
CHMP426743603.1000EA 215 PLN
CHMP426743603.1000 CHMP426743603.0250 CHMP426743603.0500
Diazotan niklu heksahydrat, pure
Diazotan niklu heksahydrat
Formuła: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290.79 g/mol
Temp. Wrzenia: 137
Temp. topnienia: 56.7
Gęstość: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149805
Numer CAS: 13478-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-068-5
Jednostka: 2725
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06596

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR