Drukuj

Dichlorek niklu heksahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

426745300.0500 426745300.0250 426745300.0100 426745300.1000 426745300.9010
CHMP426745300.0500EA 116 PLN
CHMP426745300.0500 CHMP426745300.0250 CHMP426745300.0100 CHMP426745300.1000 CHMP426745300.9010
Dichlorek niklu heksahydrat, czysty
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
Temp. topnienia: 140 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06529

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR