Drukuj

Dichlorek niklu heksahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nickel dichloride hexahydrate

116745300.0100 116745300.0250 116745300.0500 116745300.1000
CHMP116745300.0100EA 61.3 PLN
CHMP116745300.0100 CHMP116745300.0250 CHMP116745300.0500 CHMP116745300.1000
Dichlorek niklu heksahydrat, pure analytical reagent
Dichlorek niklu heksahydrat
Formuła: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Temp. topnienia: 140
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149809
Numer CAS: 7791-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-743-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06529

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR