Drukuj
Wodorotlenek sodu 5% roztwór wodny, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
528109240.2500 528109240.5000 528109240.1000
CHMP528109240.2500EA 86.9 PLN
CHMP528109240.2500 CHMP528109240.5000 CHMP528109240.1000
Wodorotlenek sodu 5% roztwór wodny, Technical Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II