Drukuj
Wodorotlenek sodu 3% in aqueous solution, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
528109231.0500 528109231.1000 528109231.2500 528109231.5000
CHMP528109231.0500EA 26.2 PLN
CHMP528109231.0500 CHMP528109231.1000 CHMP528109231.2500 CHMP528109231.5000
Wodorotlenek sodu 3% in aqueous solution, pure analytical reagent
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627