Drukuj
Wodorotlenek sodu 3% aqueous solution, technical
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
528109230.1000 528109230.2500 528109230.5000
CHMP528109230.1000EA 39.6 PLN
CHMP528109230.1000 CHMP528109230.2500 CHMP528109230.5000
Wodorotlenek sodu 3% aqueous solution, technical
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627