Wodorotlenek sodu 15% roztwór wodny, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
528109253.1000
528109253.2500
528109253.5000
CHMP528109253.1000EA
40.7
PLN
CHMP528109253.1000
CHMP528109253.2500
CHMP528109253.5000
Wodorotlenek sodu 15% roztwór wodny, Technical Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |