Drukuj

Wodorotlenek sodu 10% roztwór wodny, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428109252.0500 428109252.1000 428109252.2500 428109252.5000
CHMP428109252.0500EA 34 PLN
CHMP428109252.0500 CHMP428109252.1000 CHMP428109252.2500 CHMP428109252.5000
Wodorotlenek sodu 10% roztwór wodny, czysty
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR