Drukuj

Wodorotlenek sodu 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

810953169.0500 810953169.1000 810953169.5000
CHMP810953169.0500EA 71.3 PLN
CHMP810953169.0500 CHMP810953169.1000 CHMP810953169.5000
Wodorotlenek sodu 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR