Drukuj

N,N-Dimetyloformamid, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

113551200.1000 113551200.0100 113551200.0250 113551200.0500 113551200.2500 113551200.5000 113551200.9010
CHMP113551200.1000EA 149 PLN
CHMP113551200.1000 CHMP113551200.0100 CHMP113551200.0250 CHMP113551200.0500 CHMP113551200.2500 CHMP113551200.5000 CHMP113551200.9010
N,N-Dimetyloformamid, czysty reagent analityczny
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR