Chlorek manganu(II) tetrahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
116159604.0250
116159604.0100
116159604.0500
116159604.1000
CHMP116159604.0250EA
61.9
PLN
CHMP116159604.0250
CHMP116159604.0100
CHMP116159604.0500
CHMP116159604.1000
Chlorek manganu(II) tetrahydrat, pure analytical reagent
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła:
MnCl₂·4H₂O MW: 197.9 g/mol Temp. Wrzenia: 1190 Temp. topnienia: 58…59 °C Gęstość: 2.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149792 Numer CAS: 13446-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,05751 |