Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
116137800.1000 116137800.0100 116137800.0500 116137800.0250 116137800.9010 116137800.0025
CHMP116137800.1000EA 66.3 PLN
CHMP116137800.1000 CHMP116137800.0100 CHMP116137800.0500 CHMP116137800.0250 CHMP116137800.9010 CHMP116137800.0025
siarczan (VI) magnezu heptahydrat, czysty reagent analityczny
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 1124 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 13,05715