Drukuj

siarczan (VI) magnezu, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

426137606.1000 426137606.0250 426137606.0500 426137606.9010
CHMP426137606.1000EA 151 PLN
CHMP426137606.1000 CHMP426137606.0250 CHMP426137606.0500 CHMP426137606.9010
siarczan (VI) magnezu, anhydrous, pure
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Temp. topnienia: 1127
Gęstość: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR