Drukuj
siarczan (VI) magnezu, bezwodny, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0338-500GEA 1040 PLN
0338-500G
siarczan (VI) magnezu, bezwodny, Reagent Grade
siarczan (VI) magnezu
Formuła: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Temp. topnienia: 1127 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Moisture <0.2%
Purity >98%