Drukuj

tlenek magnezu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

426140200.1000 426140200.0100 426140200.0250 426140200.0500
CHMP426140200.1000EA 425 PLN
CHMP426140200.1000 CHMP426140200.0100 CHMP426140200.0250 CHMP426140200.0500
tlenek magnezu, czysty
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 13,05700

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR