Drukuj

Tlenek miedzi(II), pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated

426585761.0050 426585761.0100 426585761.0250 426585761.0500 426585761.1000
CHMP426585761.0050EA 93.1 PLN
CHMP426585761.0050 CHMP426585761.0100 CHMP426585761.0250 CHMP426585761.0500 CHMP426585761.1000
Tlenek miedzi(II), pure
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1326
Gęstość: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02674

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR