Drukuj

Tlenek miedzi(II), pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated

116585762.0025 116585762.0050 116585762.0100 116585762.0250 116585762.0500 116585762.1000
CHMP116585762.0025EA 72.5 PLN
CHMP116585762.0025 CHMP116585762.0050 CHMP116585762.0100 CHMP116585762.0250 CHMP116585762.0500 CHMP116585762.1000
Tlenek miedzi(II), pure analytical reagent
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR