Drukuj
Eter dietylowy stabilised for spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
H33678.APEA 478 PLN
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
Eter dietylowy stabilised for spectrophotometry
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM