Drukuj

octan sodu, bezwodny, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428056402.0250 428056402.0500 428056402.1000 428056402.9010 428056402.0050
CHMP428056402.0250EA 37.4 PLN
CHMP428056402.0250 CHMP428056402.0500 CHMP428056402.1000 CHMP428056402.9010 CHMP428056402.0050
octan sodu, bezwodny, czysty
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR