Drukuj

octan sodu, bezwodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118056403.0500 118056403.0250 118056403.0100 118056403.1000 118056403.9010
CHMP118056403.0500EA 71.9 PLN
CHMP118056403.0500 CHMP118056403.0250 CHMP118056403.0100 CHMP118056403.1000 CHMP118056403.9010
octan sodu, bezwodny, czysty reagent analityczny
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR