Drukuj

chlorek żelaza (III) heksahydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate

119041804.1000 119041804.0100 119041804.0500 119041804.0250 119041804.9010 119041804.0025 119041804.0050
CHMP119041804.1000EA 217 PLN
CHMP119041804.1000 CHMP119041804.0100 CHMP119041804.0500 CHMP119041804.0250 CHMP119041804.9010 CHMP119041804.0025 CHMP119041804.0050
chlorek żelaza (III) heksahydrat, pure zA
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37
Gęstość: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149712
Numer CAS: 10025-77-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-729-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR