Drukuj

D(+)-maltoza hydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate

446153008.0100 446153008.0250 446153008.0500 446153008.1000
CHMP446153008.0100EA 189 PLN
CHMP446153008.0100 CHMP446153008.0250 CHMP446153008.0500 CHMP446153008.1000
D(+)-maltoza hydrat, pure
D(+)-maltoza hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Temp. topnienia: 160…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149343
Numer CAS: 6363-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-716-5
Klasyfikacja Merck : 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR