Drukuj

Chlorek chromu(III) heksahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

422502508.0050 422502508.0100 422502508.0250 422502508.0500
CHMP422502508.0050EA 59.6 PLN
CHMP422502508.0050 CHMP422502508.0100 CHMP422502508.0250 CHMP422502508.0500
Chlorek chromu(III) heksahydrat, czysty
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Formuła: CrCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149660
Numer CAS: 10060-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02242

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR