Drukuj
Kwas chlorooctowy, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Monochloroacetic acid
425360000.500G 425360000.0500 425360000.1000 425360000.9010
CHMP425360000.500GEA 0 PLN
CHMP425360000.500G CHMP425360000.0500 CHMP425360000.1000 CHMP425360000.9010
Kwas chlorooctowy, pure
Kwas chlorooctowy
Formuła: ClCH₂COOH
MW: 94.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 188
Temp. topnienia: 56…57 °C
Gęstość: 1.4043 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 126
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002683
Numer CAS: 79-11-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-178-4
Jednostka: 1751
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM