Drukuj

Kwas chlorooctowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115360001.0100 115360001.0250 115360001.0500 115360001.1000 115360001.9010
CHMP115360001.0100EA 50.7 PLN
CHMP115360001.0100 CHMP115360001.0250 CHMP115360001.0500 CHMP115360001.1000 CHMP115360001.9010
Kwas chlorooctowy, czysty reagent analityczny
Kwas chlorooctowy
Formuła: ClCH₂COOH
Temp. Wrzenia: 188 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…57 °C
Gęstość: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002683
Numer CAS: 79-11-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-178-4
Jednostka: 1751
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR