tlenek wapnia, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
428782109.0500
428782109.1000
428782109.0100
428782109.0250
CHMP428782109.0500EA
105
PLN
CHMP428782109.0500
CHMP428782109.1000
CHMP428782109.0100
CHMP428782109.0250
tlenek wapnia, czysty
tlenek wapnia
Formuła:
CaO Temp. Wrzenia: 2850 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2580 °C Gęstość: 3,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010911 Numer CAS: 1305-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9 Klasyfikacja Merck : 13,01691 |