Drukuj

tlenek wapnia, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime

118782100.0100 118782100.0250 118782100.0500 118782100.1000
CHMP118782100.0100EA 65.8 PLN
CHMP118782100.0100 CHMP118782100.0250 CHMP118782100.0500 CHMP118782100.1000
tlenek wapnia, pure zA
tlenek wapnia
Formuła: CaO
MW: 56.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850
Temp. topnienia: 2580
Gęstość: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Klasyfikacja Merck : 13,01691

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR