Drukuj

Węglan wapnia, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Marble

428783303.0500 428783303.1000 428783303.9010
CHMP428783303.0500EA 46.3 PLN
CHMP428783303.0500 CHMP428783303.1000 CHMP428783303.9010
Węglan wapnia, pure
Węglan wapnia
Formuła: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Temp. topnienia: 825
Gęstość: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010906
Numer CAS: 471-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-439-9
Klasyfikacja Merck : 13,01658

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR