Chlorek baru 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek baru
811575208.0500
811575208.1000
CHMP811575208.0500EA
101
PLN
CHMP811575208.0500
CHMP811575208.1000
Chlorek baru 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Chlorek baru
Formuła:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 Temp. topnienia: 963 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003445 Numer CAS: 10361-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 3287 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,00998 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...