3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55436.03
H55436.06
H55436.03EA
326
PLN
H55436.03
H55436.06
3-Bromo-o-toluic acid ≥97%
3-Bromo-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 76006-33-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00270097
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00270097 Numer CAS: 76006-33-2 |