Drukuj

Etanoloamina, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 2-Aminoetanol

423814801.5000 423814801.0500 423814801.1000 423814801.2500 423814801.9010
CHMP423814801.5000EA 624 PLN
CHMP423814801.5000 CHMP423814801.0500 CHMP423814801.1000 CHMP423814801.2500 CHMP423814801.9010
Etanoloamina, pure
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 171
Temp. topnienia: 10.5
Gęstość: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR