Drukuj

Etanoloamina, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

113814802.0100 113814802.0250 113814802.0500 113814802.1000 113814802.2500 113814802.5000 113814802.9010
CHMP113814802.0100EA 39 PLN
CHMP113814802.0100 CHMP113814802.0250 CHMP113814802.0500 CHMP113814802.1000 CHMP113814802.2500 CHMP113814802.5000 CHMP113814802.9010
Etanoloamina, czysty reagent analityczny
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-483-3
Jednostka: 2491
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR