Drukuj
Eter diizopropylu Stabilised analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropyl ether
390660010 390660025
ACRO390660010EA 272 PLN
ACRO390660010 ACRO390660025
Eter diizopropylu Stabilised analysis_for
Eter diizopropylu
Formuła: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 68 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85.5 °C
Gęstość: 0.72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008880
Numer CAS: 108-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-560-6
Jednostka: 1159
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Non-volatile matter ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)