Drukuj

p-Toluidyna, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 4-Metyloanilina, 4-Aminotoluen, 4-Toluidyna

428376604.0050 428376604.0100 428376604.0250
CHMP428376604.0050EA 90.8 PLN
CHMP428376604.0050 CHMP428376604.0100 CHMP428376604.0250
p-Toluidyna, pure
p-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 201
Temp. topnienia: 43
Gęstość: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007906
Numer CAS: 106-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1
Jednostka: 3451
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09674

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR