Drukuj

p-Toluidyna, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 4-Metyloanilina4-Toluidyna4-Aminotoluen

CHMP118376604.0010EA 42.4 PLN
CHMP118376604.0010 CHMP118376604.0100 CHMP118376604.0050 CHMP118376604.0250 CHMP118376604.0025
p-Toluidyna, czysty reagent analityczny
p-Toluidyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 201 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43 °C
Gęstość: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007906
Numer CAS: 106-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-403-1
Jednostka: 3451
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09674

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR