Drukuj

D(+)-sacharoza, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117720907.1000 117720907.0100 117720907.0500 117720907.0250 117720907.9010
CHMP117720907.1000EA 95.3 PLN
CHMP117720907.1000 CHMP117720907.0100 CHMP117720907.0500 CHMP117720907.0250 CHMP117720907.9010
D(+)-sacharoza, czysty reagent analityczny
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR