Siarczan niklawy heksahydrat, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
426751600.0500
426751600.1000
426751600.9010
CHMP426751600.0500EA
86.4
PLN
CHMP426751600.0500
CHMP426751600.1000
CHMP426751600.9010
Siarczan niklawy heksahydrat, czysty
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła:
NiSO₄·6H₂O Temp. topnienia: 840 °C Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149813 Numer CAS: 10101-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,06541 |