Drukuj
Siarczan niklawy heksahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
116751600.0250 116751600.1000 116751600.0100 116751600.0500 116751600.9010
CHMP116751600.0250EA 70.2 PLN
CHMP116751600.0250 CHMP116751600.1000 CHMP116751600.0100 CHMP116751600.0500 CHMP116751600.9010
Siarczan niklawy heksahydrat, pure analytical reagent
Siarczan niklawy heksahydrat
Formuła: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Temp. topnienia: 840
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149813
Numer CAS: 10101-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-104-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06541