Drukuj
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga
Synonim: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
136740111-1KG 136740111-500G 136740111-100G 136740111-250G
POCH136740111-1KGEA 460 PLN
POCH136740111-1KG POCH136740111-500G POCH136740111-100G POCH136740111-250G
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure analytical reagent
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 39…41 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150004
Numer CAS: 7783-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4
Klasyfikacja Merck : 12,00549