Drukuj
Siarczan potasu, bezwodny ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
1B1106-1KGEA 1710 PLN
1B1106-1KG 1B1106-500G
Siarczan potasu, bezwodny ≥99% ACS
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1698 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.5 — 8.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%