Drukuj

wodorofosforan wapnia dihydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428758808.0500 428758808.1000 428758808.9010
CHMP428758808.0500EA 66.3 PLN
CHMP428758808.0500 CHMP428758808.1000 CHMP428758808.9010
wodorofosforan wapnia dihydrat, czysty
wodorofosforan wapnia dihydrat
Formuła: HCaO₄P·2H₂O
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149621
Numer CAS: 7789-77-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-826-1
Klasyfikacja Merck : 13,01699

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR