Drukuj

wodorotlenek wapnia, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Slaked lime, Calcium dihydroxide

428785702.0250 428785702.0500 428785702.1000 428785702.0025
CHMP428785702.0250EA 53.5 PLN
CHMP428785702.0250 CHMP428785702.0500 CHMP428785702.1000 CHMP428785702.0025
wodorotlenek wapnia, pure
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Temp. topnienia: 550
Gęstość: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01675

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR