Drukuj
wodorotlenek wapnia 95.0-100.5% (by EDTA titration), proszek FCC, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
4188-40EA 34760 PLN
4188-40 MACR4188-25 4188-05 4188-24
wodorotlenek wapnia 95.0-100.5% (by EDTA titration), proszek FCC, Macron Fine Chemicals™
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-137-3
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Food GMP Manufactured Product 95.0 - 100.5%
Meets F.C.C. Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Food Chemical Passes Test
FCC - Assay (Ca(OH)₂) (by EDTA titrn) 95.0 - 100.5 %
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Carbonate (CO₃) Passes Test
FCC - Acid-Insoluble Substances ≤0.5 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 ppm
FCC - Lead (Pb) ≤2 ppm
FCC - Fluoride (F) ≤0.005 %
FCC - Magnesium and Alkali Salts ≤4.8 %
Thru U.S. No. 325 Sieve, For Information Only
Barium (Ba), For Information Only