Drukuj
Mercury (II) oxide, yellow, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
117695800.0005 117695800.0010 117695800.0025 117695800.0050 117695800.0100 117695800.0250
CHMP117695800.0005EA 60.8 PLN
CHMP117695800.0005 CHMP117695800.0010 CHMP117695800.0025 CHMP117695800.0050 CHMP117695800.0100 CHMP117695800.0250
Mercury (II) oxide, yellow, pure analytical reagent
Mercury (II) oxide
Formuła: HgO
MW: 216.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011045
Numer CAS: 21908-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7
Jednostka: 1641
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05908