Drukuj

Azotan żelaza (III) nonahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate

119040701.0250 119040701.0010 119040701.0050 119040701.0100 119040701.0500 119040701.1000
CHMP119040701.0250EA 279 PLN
CHMP119040701.0250 CHMP119040701.0010 CHMP119040701.0050 CHMP119040701.0100 CHMP119040701.0500 CHMP119040701.1000
Azotan żelaza (III) nonahydrat, pure analytical reagent
Azotan żelaza (III) nonahydrat
Formuła: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Temp. Wrzenia: 125
Temp. topnienia: 47
Gęstość: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149708
Numer CAS: 7782-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-899-5
Jednostka: 1466
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04057

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR